missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Brain Postcentral Gyrus Tissue Slides (Multiple Sclerosis)- Frozen

Artikelnummer. 18675861 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18675861 5 Objektträger 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18675861 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP277686

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Spezies Human
Zielspezifität Brain Postcentral Gyrus
Inhalt und Lagerung Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.