Learn More
Novus Biologicals™ Brain Amygdala Tissue Slides (Alzheimer's)- Paraffin
Artikelnummer. 18699540 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18699540 5 Objektträger 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18699540 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP277822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 CHF
    432.60 CHF / 5 Stück
    Sparen 25.40 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Spezies Human
Zielspezifität Brain Amygdala
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.