Learn More
Brady™ BradyJet™ Polyestermarkierungen
Brady™ BradyJet™ Polyester-Tags eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen und können für eine Vielzahl von Laborgeräten verwendet werden.
Marke: Brady™ 150012
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Ideal für die allgemeine Kennzeichnung von Einrichtungen, einschließlich Unfallverhütung und Kennzeichnungen für enge Räume
- Entspricht der OSHA-Norm 1910.147 für Schilder zur Außerbetriebsetzung
- Entspricht der OSHA-Norm 1910.145 für Schilder zur Unfallverhütung
- Das Material ist ein dickes Polyester-Schildermaterial, auf dem ein mit Tinte beschreibbares Vinyletikett aufgeklebt ist
Spezifikation
Nicht klebend | |
Matt | |
Rohr- & Ventilmarkierung; Sicherheits- & Compliance-ID; Visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz, Markierung im Lagerhaus, Kennzeichnung von Sperrungen, GHS- & Chemikalienetiketten, Lichtbogenetiketten | |
− 40F bis 140 °F | |
50 ft x 2,5 in. |
Weiß | |
Polyester | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
-40 °C bis +60 °C | |
1,88 in. Beschriftung |