Learn More
Brady™ BradyJet™ Polyestermarkierungen
Brady™ BradyJet™ Polyester-Tags eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen und können für eine Vielzahl von Laborgeräten verwendet werden.
171.00 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohr- & Ventilmarkierung; Sicherheits- & Compliance-ID; Visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz, Markierung im Lagerhaus, Kennzeichnung von Sperrungen, GHS- & Chemikalienetiketten, Lichtbogenetiketten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130511
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
150012
50 ft x 2,5 in.
171.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16140511
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
150008
50 ft x 3,25 in.
217.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die allgemeine Kennzeichnung von Einrichtungen, einschließlich Unfallverhütung und Kennzeichnungen für enge Räume
  • Entspricht der OSHA-Norm 1910.147 für Schilder zur Außerbetriebsetzung
  • Entspricht der OSHA-Norm 1910.145 für Schilder zur Unfallverhütung
  • Das Material ist ein dickes Polyester-Schildermaterial, auf dem ein mit Tinte beschreibbares Vinyletikett aufgeklebt ist
Spezifikation
Spezifikation
Nicht klebend
Matt
Rohr- & Ventilmarkierung; Sicherheits- & Compliance-ID; Visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz, Markierung im Lagerhaus, Kennzeichnung von Sperrungen, GHS- & Chemikalienetiketten, Lichtbogenetiketten
− 40F bis 140 °F
1,88 in. Beschriftung
Weiß
Polyester
BradyJet™ J2000-Drucker
-40 °C bis +60 °C