Learn More
Brady™ LABXPERT™ Halm-Etiketten aus Vinyl
LABXPERT™ Vinyl-Halmetiketten bestehen aus selbstlaminierendem Vinyl (B-427), einem ausgezeichneten Material zur Draht- und Kabelidentifizierung. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
Marke: Brady™ 060945
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
RoHS, UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
IDXPERT™ Etikettier-Handgerät; LabXpert™ Etikettier-Handgerät | |
175/Packung | |
-40 bis 158 °F | |
11 Bis 12 lb./Zoll | |
0.102 mm | |
1 x 1,75 in. | |
44,45 mm | |
2.54 cm |
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Etikett | |
Laboridentifikation, Strohhalme | |
1 | |
Rechteck | |
-40 °C bis +70 °C | |
0.004 Zoll | |
47.63 mm | |
1,75 in. | |
1 Zoll | |
9.53 mm |