Learn More
Brady™ LABXPERT™ Halm-Etiketten aus Vinyl
LABXPERT™ Vinyl-Halmetiketten bestehen aus selbstlaminierendem Vinyl (B-427), einem ausgezeichneten Material zur Draht- und Kabelidentifizierung. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
76.00 CHF - 85.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS, UL |
---|---|
Beschreibung | Oberflächenmontiert |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10173232
|
Brady™
060947 |
Schwarz, Weiß | 450/Packung | 0.25 Zoll | 61 cm (1,1 in.) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10522023
|
Brady™
060946 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 175/Packung | 1.5 Zoll | 1,75 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10327132
|
Brady™
060945 |
Schwarz, Weiß, Durchscheinend | 175/Packung | 1 Zoll | 1,75 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
- Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
- RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
RoHS, UL | |
Acryl, Permanent | |
Etikett | |
Etikett | |
Laboridentifikation, Strohhalme | |
1 | |
-40 bis 158 °F | |
11 Bis 12 lb./Zoll | |
0.102 mm |
Oberflächenmontiert | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
IDXPERT™ Etikettier-Handgerät; LabXpert™ Etikettier-Handgerät | |
Rechteck | |
-40 °C bis +70 °C | |
0.004 Zoll |