Learn More
Brady™ LABXPERT™ Halm-Etiketten aus Vinyl
LABXPERT™ Vinyl-Halmetiketten bestehen aus selbstlaminierendem Vinyl (B-427), einem ausgezeichneten Material zur Draht- und Kabelidentifizierung. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
Marke:  Brady™ 060947
Additional Details : Gewicht : 0.19800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10173232
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
RoHS, UL
Acryl, Permanent
Matt
Vinyl
Unsteril
IDXPERT™ Etikettier-Handgerät; LabXpert™ Etikettier-Handgerät
450/Packung
-40 bis 158 °F
11 Bis 12 lb./Zoll
0.102 mm
61 cm (1,1 in.)
0.25 Zoll
6.35 mm
Oberflächenmontiert
Schwarz, Weiß
Etikett
Etikett
Laboridentifikation, Strohhalme
1
Rechteck
-40 °C bis +70 °C
0.004 Zoll
0,25 x 1,1 in.
27,94 mm
0.63 cm