Learn More
Brady™ LABXPERT™ Allgemeine Labor-ID-Etiketten aus Vinylgewebe
LABXPERT™ allgemeine Labor-ID-Etiketten aus Vinylgewebe können dauerhaft angebracht oder repositioniert werden: nach dem Auftragen bleibt das Vinylgewebe der B-498 CleanLift™ Serie bestehen, es sei denn, Sie möchten es ändern.
Marke: Brady™ 060919
Additional Details : Gewicht : 0.22450kg
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6200 Serie
Spezifikation
RoHS | |
Gummi, Wiederablösbar | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe | |
Unsteril | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
125/Packung | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.185 mm | |
1 in. | |
1.9 Zoll |
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Druckeretiketten | |
Barcoding, Flaschen, Komponenten-ID, konisches Röhrchen, Geräte-ID, Universalidentifikation, Allzweck-ID, Petrischale, Röhrchen, Markierung von Drähten und Kabeln | |
1 | |
Rechteck | |
0.0073 Zoll | |
1,9 x 1 in. | |
25,4 mm | |
4.8 cm |