Learn More
Brady™ LABXPERT™ Allgemeine Labor-ID-Etiketten aus Vinylgewebe
LABXPERT™ allgemeine Labor-ID-Etiketten aus Vinylgewebe können dauerhaft angebracht oder repositioniert werden: nach dem Auftragen bleibt das Vinylgewebe der B-498 CleanLift™ Serie bestehen, es sei denn, Sie möchten es ändern.
66.40 CHF - 95.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS |
---|---|
Beschreibung | Oberflächenmontiert |
Klebstofftyp | Gummi, Wiederablösbar |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Seidenmatt |
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10051962
|
Brady™
060912 |
225/Packung | Kryofläschchen, laborinterne Identifikation | 0.5 Zoll | 1.2 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10041962
|
Brady™
060919 |
125/Packung | Barcoding, Flaschen, Komponenten-ID, konisches Röhrchen, Geräte-ID, Universalidentifikation, Allzweck-ID, Petrischale, Röhrchen, Markierung von Drähten und Kabeln | 1.9 Zoll | 4.8 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-6200 Serie
Spezifikation
RoHS | |
Gummi, Wiederablösbar | |
Seidenmatt | |
Vinylgewebe | |
Unsteril | |
1 | |
-40 °C bis +80 °C | |
0.185 mm | |
25,4 mm |
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Druckeretiketten | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
Rechteck | |
0.0073 Zoll | |
1 in. |