Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
Marke: Brady™ 131601
Additional Details : Gewicht : 0.16400kg
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Etikettierer-Kassette | |
Je 1 (70 Etiketten) | |
25.4 x 101.6 mm | |
25,4 mm | |
101.6 mm |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
1 X 4 in. | |
1 in. | |
4 Zoll |