Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
33.55 CHF - 88.50 CHF
Spezifikation
Material | Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) |
---|---|
Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51, BMP53, BMP41 Drucker |
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15113339
|
Brady™
131572 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 19.050 x 38.1 mm | 0.75 X 1.5 in. |
49.95 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 25-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15153339
|
Brady™
131573 |
Schwarz, Gelb | 25.4 x 38.1 mm | 1 X 1.5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15133339
|
Brady™
131570 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 38.1 mm | 1 X 1.5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15103339
|
Brady™
131574 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 12.7 x 38.1 mm | 0.5 X 1.5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15143339
|
Brady™
131601 |
Schwarz, Gelb | 25.4 x 101.6 mm | 1 X 4 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15163329
|
Brady™
131579 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 63.5 mm | 1 X 2.5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15133329
|
Brady™
131584 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 19.050 x 25.4 mm | 0.75 X 1 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15123339
|
Brady™
131585 |
Schwarz, Gelb | 25.4 x 63.5 mm | 1 X 2.5 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15173329
|
Brady™
131587 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 101.6 mm | 1 X 4 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15153329
|
Brady™
131580 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 25.4 mm | 1 X 1 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15143329
|
Brady™
131589 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 12.7 x 25.4 mm | 0.5 X 1 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15193329
|
Brady™
131571 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 31.750 mm | 1 X 1.25 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15123329
|
Brady™
131581 |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | 25.4 x 19.050 mm | 1 X 0.75 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11942782
|
Brady™
143261 |
Schwarz, Weiß, Clear | 12.7 x 31.75 mm | 0.5 x 1.25 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11972772
|
Brady™
143252 |
Schwarz, Weiß, Clear | 12.7 x 19.050 mm | 0.5 x 0.75 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
Etikettierer-Kassette | |
BMP51, BMP53, BMP41 Drucker |