Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
Marke: Brady™ 131584
Additional Details : Gewicht : 0.14100kg
Description
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | |
Etikettierer-Kassette | |
Je 1 (200 Etiketten) | |
19.050 x 25.4 mm | |
19,050 mm | |
25.4 mm |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
0.75 X 1 in. | |
0,75 in. | |
1 Zoll |