Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
Marke: Brady™ 131585
Additional Details : Gewicht : 0.07390kg
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Schwarz, Gelb | |
Etikettierer-Kassette | |
Je 1 (110 Etiketten) | |
25.4 x 63.5 mm | |
25,4 mm | |
63.5 mm |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
1 X 2.5 in. | |
1 in. | |
2.5 Zoll |