Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-427) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Für die Befestigung an stark gekrümmten Oberflächen, Drähten und Kabeln
Marke: Brady™ 131581
Additional Details : Gewicht : 0.16100kg
Beschreibung
- Weiße oder gelbe bedruckbare Zone
- Transparenter, nicht bedruckbarer Bereich umschließt Drähte und Kabel zum Laminieren gedruckter Texte
- Bietet Beständigkeit gegen Abrieb, Handhabung, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Schmutz
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R4300 und R6200 gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154. Brady Kunden sollten beim Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427 Etiketten benötigen. Brady sel. | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Etikettierer-Kassette | |
1 | |
Rechteck | |
25.4 x 19.050 mm | |
0.102 mm | |
1 in. | |
0.75 Zoll | |
9.53 mm |
Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53 Etikettierer | |
Schwarz, Weiß, Durchsichtig | |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
Je 1 (340 Etiketten) | |
1 X 0.75 in. | |
-70 °C bis 70 °C | |
19,05 x 25,40 mm | |
25,4 mm | |
19.050 mm |