Learn More
Wheaton™ Ersatzpropeller aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12401421 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Arbeitsvolumen (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
3000mL
6000 ml
8000mL
Pakningsstørrelse:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Arbeitsvolumen (metrisch) Pakningsstørrelse
12401421 8000mL 1 Stück
11581285 1000 ml 1 Stück
11591285 3000mL 1 Stück
11571285 250 ml 1 Stück
10691212 500 ml 1 Stück
11501295 6000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12401421 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 356849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.15 CHF
    189.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 44.68 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenarmen und Schraubverschlüssen für einfache Probenahme
Magna-Flex™ Mikroträger-Spinnerkolben verfügen über ein flexibles, kolbenförmiges Glaslaufrad, das sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Boden des Kolbens dreht. Aus Borosilikatglas mit zwei großen Seitenhälsen und Schraubverschlüssen für eine einfache Probenahme. Geräte mit 500 ml und mehr verfügen über 45-mm-Seitenarme, die bequem als Belüftungsöffnungen und Anschlüsse verwendet werden können. Alle Kolben haben ein Kopfraumverhältnis von 1:1 oder größer für eine maximale Oberflächenschnittstelle zwischen Kultur und Gefäßatmosphäre. Ein abnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung. Für alle Kolben sind Ersatz-Laufräder aus Glas erhältlich. Zur Verwendung mit Mikroträgerkulturen.
Tekniske data
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroträgerkulturen
Enthält Zwei große Seitenarme und Schraubverschluss
Anzahl pro Karton 1 Stück
Produkttyp Ersatzpropeller
Verschlusstyp Schraubverschluss
Arbeitsvolumen (metrisch) 8000mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.