Learn More
Hamilton™ Gastight Spritzen aus Borosilikatglas/PTFE
Dieser Spender mit mehreren Spritzen verteilt sechs Proben gleichzeitig bis zu 50 Mal mit einem Hebel.
Brand: Hamilton™ 201940
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- Entwickelt für die schnelle Befüllung von 60 Well-HLA/Terasaki-Platten mit 6.35 mm Well-Abstand
- Verwendet abnehmbare Nadeln
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
Specifications
PTFE (Kolben) | |
Gasdichte Spritze | |
Je 1 | |
Modell 1702 Terasaki Spender |
Flüssigkeits- oder Gasprobenahme | |
1702 | |
500 μl | |
Abnehmbar |