Learn More
Hamilton™ Gastight Spritzen aus Borosilikatglas/PTFE
Dieser Spender mit mehreren Spritzen verteilt sechs Proben gleichzeitig bis zu 50 Mal mit einem Hebel.
1005.00 CHF - 1125.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE (Kolben) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeits- oder Gasprobenahme |
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Modell | 1702 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11547914
|
Hamilton™
201900 |
25 μl |
1005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567944
|
Hamilton™
201940 |
500 μl |
1125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für die schnelle Befüllung von 60 Well-HLA/Terasaki-Platten mit 6.35 mm Well-Abstand
- Verwendet abnehmbare Nadeln
- Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Gasdichte Spritze | |
Je 1 | |
Abnehmbar |
Flüssigkeits- oder Gasprobenahme | |
1702 | |
Modell 1702 Terasaki Spender |