Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schüttrand und Beschriftungsfeld
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Erlenmeyer
- Graduiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 1773 |
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 156 mm |
| Mouth Style | Enghals |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |