Learn More
Cole-Parmer™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Ideal zum Kultivieren, Mischen und Einlagern von Medien
Marke: Cole-Parmer™ 34554-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die stoßfesten Kappen verfügen über eingeklebte, inerte Gummieinsätze, die für Dampfsterilisation geeignet sind.
- Graduierte Skala
- Beschriftungsfläche
Spezifikation
Phenolharz mit weißer Gummiauskleidung | |
Borosilikatglas | |
50 ml | |
Schraubverschluss | |
38-430M-Gewinde |
500 ml | |
100 bis 500 ml | |
186 mm | |
Schraube |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur