Learn More
Konische Filterkolben aus Borosilikatglas
Verwenden Sie diesen konischen Filtervakuumkolben mit Schlauchsystemem mit einem Vakuumtrichter und -filter.Dieser dickwandige Ehlenmeyerkolben verfügt über einen Glasröhrchen-Vorsprung von etwa einem Zoll vom Hals entfernt und wird auch als Büchner-Kolben bezeichnet.
15.55 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch | 8 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Beschreibung
- Mit Schlauchsystem mit 8 mm Außendurchmesser
- Dickwandiges Borosilikatglas
- Vakuumflasche
Spezifikation
8 mm | |
Borosilikatglas |