Learn More
Kimble Chase™ Quadratischer Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Platzsparendes Design für mehr Platz auf Regalen und in Kühlschränken und anderen Lagerschränken.
Marke:  Kimble Chase™ 28046-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12724497
  • 368.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-12-2025
Beschreibung
  • Quadratischer Querschnitt mit einer Breite unter dem breitesten Durchmesser eines typischen Rundkolbens
  • Alle Größen decken 25–35 % weniger Fläche als herkömmliche Kolben ab.
  • Durch das zusätzliche Glasgewicht und den quadratischen Querschnitt haben die Kolben auch eine größere Stabilität.
  • Am Hals ist ein Graduierungsring eingraviert.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Kalibriert auf Volumenabgabe
  • Mit einem Markierungsfeld
  • Der Kolben weird mit einem konischen Standardstopfen aus geschliffenem Glas geliefert.
  • Entwickelt für die Anforderungen von ASTM-Spezifikation E 288, Klasse A
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
500 ml
320 mm
Ja
Kegelstopfen
ASTM Spezifikation E288, Klasse A
Borosilikatglas
1
A
19
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Quadratischer Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Fassungsvermögen: 500 ml; Höhe: 320 mm; Stopfen-Nummer: 19