Learn More
Witeg™ Kolben aus Borosilikatglas 3.3 mit rundem Boden
Artikelnummer. 10246233
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10246233 2000 mL -
11837870 25 mL 10 Stück
11847870 10 ml 10 Stück
10286373 1000 mL 1 Stück
10144283 500 mL 1 Stück
10498803 250 mL 1 Stück
10743844 100 ml 1 Stück
10184183 50 mL 1 Stück
10792494 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10246233 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 0 603 002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40 CHF
    44.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.91 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12348
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Flaschenhalstyp Mitte
Bodenform Rund