missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

58.95 CHF - 216.00 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Boron
Namenshinweis plasma standard solution, B 1000μg/mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00134034
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353518
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039147.AD
50 mL
58.95 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11343518
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039147.AE
100 mL
82.85 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11450221
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039147.AP
500 mL
216.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spezifikation

Spezifikation

Boron
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
MFCD00134034
plasma standard solution, B 1000μg/mL
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

P201-P202-P281-P308+P313-P501c

Gehäuse H360FD

missing translation for 'tsca' : Ja

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Bor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt