Learn More
Bor, Plasma-Standardlösung, Specpure™, B 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343518
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11343518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039147.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
Namenshinweis plasma standard solution, B 1000μg/mL
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00134034
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron, plasma standard solution, Specpure, B 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid