Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Filter Funnels
Diese Trichter sind aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt und eignen sich hervorragend für die Filterung im Labor.
Marke: BRAND™ 464003
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
- Klarglas
- Mit weißem Beschriftungsfeld
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
35 mm | |
10 mm | |
Durchsichtig | |
3 | |
Filtertrichter |
50 ml | |
Borosilikatglas | |
ID-Code 3 D | |
1/Pckg. |