Learn More
BRAND™ Boro 3.3 Filter Funnels
Diese Trichter sind aus chemisch beständigem Borosilikatglas gefertigt und eignen sich hervorragend für die Filterung im Labor.
61.10 CHF - 178.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Filtertrichter |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Farbe | Durchsichtig |
Menge | 1/Pckg. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10747281
|
BRAND™
465423 |
125 ml | 3 |
96.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10654352
|
BRAND™
466133 |
500 ml | 3 |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10101921
|
BRAND™
464714 |
75 ml | 4 |
75.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10602252
|
BRAND™
464004 |
50 ml | 4 |
65.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10111921
|
BRAND™
465424 |
125 ml | 4 |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10151441
|
BRAND™
464003 |
50 ml | 3 |
61.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10588961
|
BRAND™
466134 |
500 ml | 4 |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10612252
|
BRAND™
464713 |
75 ml | 3 |
68.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Klarglas
- Mit weißem Beschriftungsfeld
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
Filtertrichter | |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
1/Pckg. |