Learn More
Thermo Scientific™ Verklebte AVCS-Vorschlitzkappen
Reduzieren Sie die Fehlerrate der Analyse, die durch die Verdampfung von Lösungsmitteln in Fläschchen entsteht, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, erheblich.
Marke: Thermo Scientific™ C5000-72Y
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Reduzieren Sie die Fehlerrate der Analyse, die durch die Verdampfung von Lösungsmitteln in Fläschchen entsteht, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, erheblich.
- Die Kosten für die erneute Analyse werden reduziert, die Integrität der Probendaten erhöht und der Probendurchsatz steigt.
- AVCS-Verschlüsse versiegeln und Bördelfläschchen.
- Die AVCS-Konstruktion ermöglicht eine konsistente Abdichtung und verhindert so Abweichungen von Anwender zu Anwender.
Spezifikation
Gelb | |
Ja | |
100/Packung |
9 mm | |
PTFE/Silikon |