Learn More
Thermo Scientific™ Verklebte AVCS-Vorschlitzkappen
Reduzieren Sie die Fehlerrate der Analyse, die durch die Verdampfung von Lösungsmitteln in Fläschchen entsteht, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, erheblich.
41.86 CHF - 47.50 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
---|---|
Vorgeschlitzt | Ja |
Septum | PTFE/Silikon |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15328036
|
Thermo Scientific™
C5000-72Y |
Gelb |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15318036
|
Thermo Scientific™
C5000-72R |
Rot |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15398026
|
Thermo Scientific™
C5000-72G |
Grün |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15378026
|
Thermo Scientific™
C5000-72B |
Blau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Reduzieren Sie die Fehlerrate der Analyse, die durch die Verdampfung von Lösungsmitteln in Fläschchen entsteht, die nicht ordnungsgemäß versiegelt sind, erheblich.
- Die Kosten für die erneute Analyse werden reduziert, die Integrität der Probendaten erhöht und der Probendurchsatz steigt.
- AVCS-Verschlüsse versiegeln und Bördelfläschchen.
- Die AVCS-Konstruktion ermöglicht eine konsistente Abdichtung und verhindert so Abweichungen von Anwender zu Anwender.
Spezifikation
9 mm | |
Ja | |
PTFE/Silikon | |
100/Packung |