Learn More
Bohlender™ BOLA™ Anker-Rührwellen, Breite 60 mm
Artikelnummer. 17177074
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17177074 800 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177074 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C 38411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.45 CHF
    235.13 CHF / 1 Stück
    Sparen 270.32 CHF
    53% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PTFE-EX ummantelte Anker-Rührwellen aus Edelstahl.
  • PTFE-Edelstahlschaft mit PTFE-Ummantelung
  • U-förmige Rührflügel komplett aus PTFE
  • Universelle chemische Beständigkeit, da das Produkt nur mit PTFE in Kontakt kommt
  • Spanndurchmesser: 6,5 mm
  • Abstand zwischen den Flügeln: 30 mm
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Höhe (angloamerikanisch) Sägeblatt 1,6 in.
Höhe (metrisch) Sägeblatt 40 mm
Immersionslänge 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 31 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Breite (metrisch) 60 mm
Material PTFE, Edelstahl