Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen
Rührwellen für Magnet-Rührkupplungen.
Marke:  Bohlender™ C492-16
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10339063
  • 136.74 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geschliffene und polierte Borosilikatrührwelle
  • Integrierte Gegenbohrungen für die drei Gewindebolzen vom Rotor der BOLA™ Magnetrührkupplung
Spezifikation
Spezifikation
0,39 in.
16 in.
Borosilikatglas
10 mm
400 mm