Learn More
Bohlender™ BOLA™ Magnet-Rührkupplungen (P-MRK)
Artikelnummer. 17177144
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17177144
Marke: Bohlender™ C53015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) bestehen aus einer Antriebsglocke mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager und Rührwellenaufnahme aus Hastelloy und können Drehmomente bis zu 90 Ncm übertragen.
  • Optimale Rührkupplung für PTFE-ummantelte BOLA™ Rührwellen
  • Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Hastelloy
  • Benötigt aufgrund der kompakten Bauweise wenig Platz.
  • Keine Leckage oder Speichereffekte durch porenfreien, geschweißten Rotor
  • Klemmverschraubung zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Drehmomentübertragung
  • Schliff-Kern mit Mutter (Safe-Lab) aus PTFE zum Sichern und einfachen Lösen der Schliffhülse
  • Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung.
  • Gasdichte Rührkupplung für perfektes Vakuum
  • Rührwelle höhenverstellbar auf ca. 40 mm
  • Außendurchmesser Antriebsglocke: 50 mm
  • Auch für gekürzte Rührwellen geeignet
  • Leistungsstarke Übertragung von Drehmomenten bis zu 90 Ncm
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Schmiermittelfrei, trockenlaufsicher
  • Feststehende Antriebsglocke – zu Ihrer Sicherheit
  • Hohe Standzeiten und einfaches Auseinanderbauen zur Reinigung
  • Mit Rührwellenaufnahme aus Hastelloy für ein Plus an Robustheit
  • Keine der dem Medium ausgesetzten Komponenten enthält Metalle.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,39 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Höhe (metrisch) 145 mm
Immersionslänge 95 mm
Geschwindigkeit Bis zu 1.500 U/min
Standard-Konusverbindung Schliffmanschette NS 45/40
Material Edelstahl, Hastelloy