Learn More
Bohlender™ BOLA™ Magnet-Rührkupplungen (P-MRK) Planflansch
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Planflansch DN 40
Planflansch DN 50
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
- Optimale Rührkupplung für PTFE-ummantelte BOLA™ Rührwellen
- Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PEEK-Compound sowie einer Rührwellenaufnahme aus Borosilikatglas
- Benötigt aufgrund der kompakten Bauweise wenig Platz.
- Keine Leckage oder Speichereffekte durch porenfreien, geschweißten Rotor
- Klemmverschraubung aus PEEK-Compound zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Drehmomentübertragung
- Geeignet für Duran (ehemals Schott AG) Planflansche. Abdichtung mit Dichtung Ihrer Wahl.
- Vierkant mit Schlüsselweite 6 mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung.
- Gasdichte Rührkupplung für perfektes Vakuum
- Rührwelle höhenverstellbar auf ca. 40 mm
- Auch für gekürzte Rührwellen geeignet
- Leistungsstarke Übertragung von Drehmomenten bis zu 90 Ncm
- Außendurchmesser Antriebsglocke: 50 mm
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Schmiermittelfrei, trockenlaufsicher
- Feststehende Antriebsglocke – zu Ihrer Sicherheit
- Sehr haltbar
- Einfacher Auseinanderbau der Einzelteile zur Reinigung
- Rührwellenaufnahme aus Borosilikatglas für universelle chemische Beständigkeit
- Keine der dem Medium ausgesetzten Komponenten enthält Metalle.
Specifications
Specifications
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,39 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Immersionslänge | 95 mm |
| Geschwindigkeit | Bis zu 1.500 U/min |
| Typ | Planflansch DN 40 |
| Material | Edelstahl, Borosilikat |