Learn More
Bohlender™ BOLA™ Glas-Magnet-Rührstäbe
Artikelnummer. 17107004
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
25 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,6 in.
0,98 in.
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 17107004
Marke: Bohlender™ C35103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glas-Magnet-Rührstäbe GLAS Überzug.
  • Magnetischer Kern (Alnico 5) in Borosilikatglas gekapselt
  • Die extrem glatte Oberfläche verhindert das Eindringen von Substanzen
  • Nicht porös
  • Nicht kontaminierend
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren
Länge (angloamerikanisch) 0,6 in.
Beschichtung Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Form Zylinder