Learn More
Bohlender™ BOLA™ Center-Magnet-Rührstäbe
Artikelnummer. 17137054
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,79 in.
1,2 in.
1,6 in.
2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,31 in.
Packungsgröße:
10 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 17137054
Marke: Bohlender™ C36750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Center-Magnet-Rührstäbe aus PTFE, mit konisch verjüngten Enden.
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Konisch verjüngte Enden
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Material PTFE
Form Konisch verjüngte Enden