Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Artikelnummer. p-5538743 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 18126202
Marke: Novus Biologicals™ NBP2293955MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Menge 5 mg
Produkttyp Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Molekulargewicht 263
Hemmstoffe Boc-D(OMe)-FMK
Form Semi-solid