Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Artikelnummer. 18136192 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1 Milligramm
5 Milligramm
Product Code. 18136192
Brand: Novus Biologicals™ NBP229395
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Menge 1 mg
Produkttyp Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Molekulargewicht 263
Hemmstoffe Boc-D(OMe)-FMK
Form Semi-solid