Learn More
Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent
Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
117.00 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Quarz |
Form | Boot |
Typ | Schiffchen mit Ringgriff |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15878024
|
Helios Italquartz
62F00104 |
76 mm x 10 mm |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15888024
|
Helios Italquartz
62F00105 |
76 mm x 11 mm |
118.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15898024
|
Helios Italquartz
62F00107 |
120 mm x 15 mm |
173.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15808034
|
Helios Italquartz
62F00108 |
180 mm x 15 mm |
223.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15818034
|
Helios Italquartz
62F00109 |
143 mm x 17 mm |
244.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Translucent
- Include ring handle
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
Boot | |
Schiffchen mit Ringgriff |