missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Translucent

Boats with ring handle constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

Marke:  Helios Italquartz 62F00109

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15818034

  • 244.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Durchscheinend
  • Ringgriff im Lieferumfang enthalten
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation

Spezifikation

Flach
Quarz
Schiffchen mit Ringgriff
143/33 mm
17 mm
Durchscheinend
Boot
143 mm x 17 mm
17 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote