missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BNP |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 50E1cc |
| Konjugat | DyLight 550 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?