Learn More
BNP Antibody (50E1cc), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18207702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18207702 0.2 mL 0.20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18207702 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB200440G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mouse Monoclonal Antibody
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen BNP
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 50E1cc
Konjugat DyLight 488
Verdünnung Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4879
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.