Learn More
BMSC UbP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11564-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828733
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UBL7 (Ubiquitin Like 7) is a Protein Coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
BMSC UbP
Polyclonal
Unconjugated
UBL7
BMSC UbP, BMSCUBP, TCBA1, Ubiquitin like protein 7, Ubiquitin like protein SB132, UBL7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
300744, 69459, 84993
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q91W67, Q96S82
UBL7
BMSC UbP Fusion Protein Ag2130
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat