Learn More
BMSC UbP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | BMSC UbP |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838733
|
Proteintech
11564-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828733
|
Proteintech
11564-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
UBL7 (Ubiquitin Like 7) is a Protein Coding gene.Spezifikation
BMSC UbP | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q91W67, Q96S82 | |
300744, 69459, 84993 | |
BMSC UbP Fusion Protein Ag2130 | |
Primary | |
-20°C | |
UBL7 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BMSC UbP, BMSCUBP, TCBA1, Ubiquitin like protein 7, Ubiquitin like protein SB132, UBL7 | |
UBL7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |