Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierter Mikrorührstab aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Durchmesser (metrisch):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Gelb |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Länge (metrisch) | 7 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Micro |