Learn More
Fisherbrand™ Farbcodierter Mikrorührstab aus PTFE
Artikelnummer. 11537183 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
15 mm
Durchmesser (metrisch):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11537183
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung wenn eine schnelle visuelle Identifizierung erforderlich ist. Fisherbrand™ farbcodierte Micro-Rührstäbe aus PTFE sind in drei Farben erhältlich: blau, rot und gelb.
  • Farbcodierte Mikrorührstäbe
  • Für Anwendungen, bei denen die Identifizierung von größter Bedeutung ist
  • Hinweis: Farbige PTFE-Beschichtungen sind nicht so inert wie einfaches PTFE
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Rot
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 1.5 mm
Länge (metrisch) 8 mm
Menge 10/Pckg.
Form Micro
Typ Rührstab