Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
14/23
19/26
24/29
Flaschenhalstyp:
Enghals
Weit
Toleranz:
±0,1 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
- Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
- Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
- Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
- Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
- Reinigung bis max. 95 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Transparent mit hellblauer Beschichtung |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Klasse | A |
| Mehr anzeigen |