Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichtete Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, halten bei Brüchen Glasfragmente mit der Schutzschicht fest. Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben wird die elektrostatische Aufladung nicht erhöht. Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
Marke:  BRAND™ 36552
131.99 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10505125
  • 155.00 CHF / 2 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
  • Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
  • Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
  • Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
  • Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
  • Reinigung bis max. 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
500 ml
Enghals
±0.25 ml
19/26
DIN EN ISO 1042
Transparent mit hellblauer Beschichtung
Borosilikatglas
2 Stück
A
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Brand BLAUBRAND volumetric flasks PURprotect
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation Zertifikate
        Aktionen
        Aktionen
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Kapazität: 500 ml