Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichtete Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, halten bei Brüchen Glasfragmente mit der Schutzschicht fest. Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben wird die elektrostatische Aufladung nicht erhöht. Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
Marke:  BRAND™ 36548
75.40 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440285
  • 92.25 CHF / 2 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
  • Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
  • Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
  • Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
  • Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
  • Reinigung bis max. 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
50 ml
Weit
±0,1 ml
14/23
DIN EN ISO 1042
Transparent mit hellblauer Beschichtung
Borosilikatglas
2 Stück
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND (DE)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Transparent; Polypropylen-Stopfen Nr.: 14/23; Fehlergrenze: ± 0.10 ml