Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichteter Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas gemäß DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Beschichtete Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, halten bei Brüchen Glasfragmente mit der Schutzschicht fest. Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben wird die elektrostatische Aufladung nicht erhöht. Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
Marke: BRAND™ 36551
97.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Die PUR-Beschichtung umhüllt die Messkolben wie eine schützende Haut. Bei einem Bruch hält die Sicherheitsbeschichtung die Glasfragmente zusammen.
- Im Vergleich zu unbeschichteten Glaskolben erhöht sich die elektrostatische Aufladung nicht.
- Die hellblaue Beschichtung erleichtert die optische Unterscheidung.
- Die maximale Betriebstemperatur bei trockener Hitze beträgt 135 °C (Expositionsdauer < 30 min).
- Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz.
- Reinigung bis max. 95 °C.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
250 ml | |
Enghals | |
± 0.15 ml | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent mit hellblauer Beschichtung | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
Klasse A |