Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™-Glaskolbenpipetten mit einer Markierung, Klasse A, mit Zertifikat
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
46.15 CHF - 48.15 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP |
---|---|
Klasse | A |
Material | AR-GLAS |
Typ | Vollpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15865562
|
BRAND™
950601 |
0.5 ml |
46.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15836925
|
BRAND™
950613 |
15 ml |
47.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15144332
|
BRAND™
950615 |
25 ml |
48.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.5 bis 100 ml
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
USP | |
A | |
AR-GLAS | |
Vollpipette |