Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™-Glaskolbenpipetten mit einer Markierung, Klasse A, mit Zertifikat
Die kontrastreiche blaue Emaillebeschichtung ist eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 950601
40.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™
- Optimierte Durchflussgeometrie in der Spitze sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsdispensierung aus Pipetten
- Feuerpolierte Kanten für mehr Haltbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 0.5 bis 100 ml
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
USP | |
AR-GLAS™ | |
Vollpipette |
A | |
0.5 ml |